VWR® Centrifuge II, Microplate, PCR Plate Centrifuge
Fournisseur: VWR Collection
521-3497EA 877 EUR InStock
521-3497
VWR® Centrifuge II, Microplate, PCR Plate Centrifuge
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use of PCR plates in a thermal cycler for optimised concentration and improved PCR yield. This centrifuge is equipped with a dual-position rotor that accepts a wide variety of PCR plates; 96-well, 384-well, skirted and non skirted. Plates are inserted vertically and quickly spin to a max. speed of 2800 rpm (550 ×g).
  • Digital display for speed and time
  • Quick spin function
  • Safety lid lock
  • Electronic braking system
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
PCR Plate centrifuge II, 230V 1 521-3497
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité