Centrifugeuse de table ventile modle VWR-Hitachi CT6 E (sans rotor) Capacit max.: 4x250 ml Vitesse : 300 6000 t/mn, FCR max: 4 770 g 2 pentes dacclration, 2 profils de freinage, dclration libre, 5 programmes de centrifugation 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Centrifugeuse de table ventile modle VWR-Hitachi CT6 E (sans rotor) Capacit max.: 4x250 ml Vitesse : 300 6000 t/mn, FCR max: 4 770 g 2 pentes dacclration, 2 profils de freinage, dclration libre, 5 programmes de centrifugation 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Centrifugeuse de table ventilée modèle VWR-Hitachi CT6 E (sans rotor) Capacité max.: 4x250 ml Vitesse : 300 à 6000 t/mn, FCR max: 4 770 g 2 pentes d’accélération, 2 profils de freinage, décélération libre, 5 programmes de centrifugation 1 * 1 Pce 521-3605 1 * 1 Pce Unavailable
Unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou