Organic reference standard, 2-Ethylhexyl salicylate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
52184-1ML
52184-1MLEA 110 EUR InStock
52184-1ML
Organic reference standard, 2-Ethylhexyl salicylate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
2-Ethylhexyl salicylate may be used as a reference standard for the determination of octyl salicylate as a UV filter authorized in sunscreens by high-performance liquid chromatography.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03347a604a16ba46a74a2d87dcacca7f187bea&vid=de03347a604a16ba46a74a2d87dcacca7f187bea&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité