1-Hexadécène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52276-5ML
52276-5MLEA 161 EUR InStock
52276-5ML
1-Hexadécène, Supelco®
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0.7811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a881818b0054f1b4b56ad1caa74d9b5713a871dc&vid=b152b8fcdfa47e9c509ce5f18b62dd08a6f735c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité