Pterostilbene, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
523310-10
523310-10EA 406 EUR InStock
523310-10
Pterostilbene, Millipore®
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité