Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52371-5G-F
52371-5G-FEA 151 EUR InStock
52371-5G-F
Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate
Formule: C₁₉H₄₃NO₄S
Numéro MDL: MFCD00134393
Numéro CAS: 68214-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9804c99fd545a9ca2d3e4a4dafe6aa0f199ab1c&vid=c22964ce66787408f4474544e9df3769746f8210&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité