Hydrogène peroxyde solution 30%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
5240-20EA 0 EUR InStock
5240-20
Hydrogène peroxyde solution 30%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 29.0 - 32.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.0005%
ACS - Assay (H₂O₂) 29.0 - 32.0 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.00005 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.0002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.0002 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.002 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.0005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0006
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité