3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
524488-200
524488-200EA 262 EUR InStock
524488-200
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one, Millipore®
Phloretin
Formule: C₁₅H₁₄O₅
Numéro MDL: MFCD00002288
Numéro CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité