Buffer, PBS tablets, pH 7,4, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
524650-1
524650-1EA 90.5 EUR InStock
524650-1
Buffer, PBS tablets, pH 7,4, Millipore®
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Developed for use in immunoassay applications.
Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 litre of deionised water yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7,4 at 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité