L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Fournisseur: EPPENDORF
0030108.094 0030108.116 0030108.132 0030108.302 0030122.216 0030122.240 0030122.356 0030108.442 0030108.450 0030108.434 0030122.283
525-0132EA 16.2 EUR InStock
525-0132 525-0133 525-0134 525-0792 EPPE0030122.216 EPPE0030122.240 EPPE0030122.356 EPPE0030108.442 EPPE0030108.450 EPPE0030108.434 EPPE0030122.283
Tubes de microcentrifugeuse Eppendorf® Protein LoBind®
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP spécial, avec bouchon attenant.
  • Peuvent supporter une centrifugation jusqu'à 18 000 ×g
  • Perte minimale de protéines (moins de 3%, BSA 1 µg/ml)
  • Exempts d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs PCR (PCR clean) ; sans revêtement de surface (en silicone, par ex.)
Unlock the benefits of Eppendorf® Protein LoBind® tubes, which are meticulously designed to offer unparalleled advantages. Available in a range of sizes and formats, these tubes are precision-crafted to minimise sample binding, providing a protective shield for valuableMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité