Adaptateur pour tubes à centrifuger à fond conique, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3147-0050
525-0143EA 102 EUR InStock
525-0143
Adaptateur pour tubes à centrifuger à fond conique, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
PC, autoclavable.
  • Les tubes coniques 35 ml Nalgene® doivent être utilisés avec cet adaptateur lors de centrifugation
  • S'adapte dans la plupart des rotors et nacelles
  • S'enlève aisément des rotors et nacelles après centrifugation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité