VWR® SuperClear, tubes à centrifuger ultra-haute performance
Fournisseur: VWR Collection
525-0155
525-0155EA 226 EUR InStock
525-0155
VWR® SuperClear, tubes à centrifuger ultra-haute performance
Tubes Tubes à centrifuger
Largement appréciés, ces tubes à fond conique sont dédiés à la centrifugation haute vitesse; ils sont constitués de résine de qualité médicale non cytotoxique, permettant d'observer facilement le volume et la couleur de l'échantillon.
  • Sans casse ni fuite pendant la centrifugation à haute vitesse
  • Graduations faciles à lire, pour des mesures précises
  • Marquage breveté, extra large et indélébile
  • Plusieurs options de conditionnements disponibles
  • Exempts de RNase, de DNase, d'endotoxines et d'ATP
Avec les tubes SuperClear et leurs graduations impriméesMore Product Information
Centrifuge tubes, 50 ml, PP, 20000×g, with printed graduations and flat screw caps
Collapse All
Capacité Ø×L Type de fermeture Type Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 ml 29×115 mm Capsule quart de tour Non stérile 50/sachet, 10 sachets/carton 500 525-0155 Unavailable
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité