VWR® PolarSafe, Distributeur
Fournisseur: VWR Collection
525-0672EA 116 EUR InStock
525-0672
VWR® PolarSafe, Distributeur
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Un plus dans la gamme de produits PolarSafe, le distributeur d'étiquettes peut accueillir jusqu'à 6 rouleaux de bandes d'étiquettes ou de gommettes cryogéniques. Fabriqué à partir de plastique acrylique, résistant et facile à nettoyer, le distributeur a été conçu de manière à distribuer des étiquettes de façon pratique pour vos flacons, tubes ou plaques cryogéniques.
  • Quatre pieds en caoutchouc pour un bon maintien lorsqu'il est utilisé sur une paillasse
  • Peut également être monté au mur (vis non incluses)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité