Tubes à centrifuger, tubes Eppendorf® de 5,0 ml
Fournisseur: EPPENDORF
0030119.509
525-0799EA 26.6 EUR InStock
525-0799
Tubes à centrifuger, tubes Eppendorf® de 5,0 ml
Tubes Tubes à centrifuger
Polypropylène de haute qualité, transparent.
  • Traitement plus facile des échantillons jusqu'à 5,0 ml
  • Rendements plus élevés dans l'isolement de l'ADN, en particulier avec des échantillons dont la quantité de matière première est limitée
  • Applications pratiques et sûres pour la culture cellulaire
  • L'accès plus facile aux échantillons réduit le risque de contamination
  • Préparation des Mastermix et des tampons
  • Moins d'espace de stockage nécessaire
  • Lyse sûre des cellules et des tissus
Les tubes Eppendorf sont la référence pour la préparation simple et sûre d'échantillons de 0,5 à 2,0 ml. Pour des volumes plus importants, des tubes coniques de 15 et 50 ml sont disponibles. Avec des volumes d'échantillons moyens, vous pouvez être confrontés à un problème : ils doivent être traités avec de grands tubes coniques à bouchon à vis - peu pratique, peu commode et souvent sujet à la contamination. Eppendorf propose désormais le chaînon manquant : les tubes Eppendorf® 5,0 ml. Ce produit comble le vide entre les versions de tubes existantes et permet le traitement simple et sûr de volumes d'échantillons allant jusqu'à 5,0 ml. Utilisation simple, pratique et ergonomique d'une seule main. Grande zone d'étiquetage. Couvercle à charnière pour minimiser l'évaporation des échantillons pendant le stockage et l'incubation dans une large gamme de températures allant de -86 à +80 °C. Le matériau est exempt de plastifiants, de biocides ou d'agents de démoulage, pour des résultats de test fiables.
Information de livraison: Les kits de lancement contiennent 400 tubes (2 paquets de 2 sachets de 100 chacun), 2 portoirs (de 16 places chacun) blancs, 8 adaptateurs universels pour rotateurs avec trous de forage pour tubes coniques de 15 ml, PCR clean.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité