VWR®, Portoir pour tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
525-0971EA 53.6 EUR InStock
525-0971
VWR®, Portoir pour tubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
Ce portoir en PP blanc a été spécialement conçu pour les tubes à centrifuger de 5 ml, y compris ceux de la marque Eppendorf. Il peut également accuillir d'autres tubes d'un diamètre allant de 13 à 16 mm.
  • Durable et résistant à la corrosion
  • Extrémités équipées de poignées pour faciliter le transport et l'empilage
  • Hauteur de l'étagère supérieure de 34 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité