L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Portoir flottant pour tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
525-0972EA 47.2 EUR InStock
525-0972
VWR®, Portoir flottant pour tubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
Portoir en PP, blanc. Ce portoir flottant ouvert offre un contact maximal des tubes avec l'eau et une meilleure circulation du bain-marie autour des tubes pour un contrôle avancé de la température des échantillons.
  • Durable et résistant à la corrosion
  • Transport et empilage facilité
  • Fonctionne sur paillasse et flotte dans un bain-marie
  • Autoclavables à la vapeur à 121 °C
Les tubes sont maintenus fermement dans le portoir pour éviter qu'ils ne remontent ou ne flottent. Par ailleurs, il suffit d'appuyer sur les pieds du portoir sur la paillasse pourMore Product Information
Collapse All
Ø trou Couleur Nb de places Pour tubes l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
13 - 16 mm blanc 24 (3×8) 5 ml 270×79×54 mm 2 525-0972
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité