VWR®, Cryoboîte, PP
Fournisseur: VWR Collection
525-0973EA 64.5 EUR InStock
525-0973
VWR®, Cryoboîte, PP
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En PP, avec couvercle translucide.
  • Résistance à des températures allant jusqu'à −86 °C
  • Grille alphanumérique pour une gestion facile des échantillons
  • Convient aux racks de congélation ULT standard de 76 mm
Conçues pour une utilisation avec des tubes à centrifuger coniques de 5 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité