VWR®, Porte-tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
525-1003EA 15.6 EUR InStock
525-1003
VWR®, Porte-tubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
PP, green.
  • Ne contiennent pas de DNase ni de RNase, apyrogènes
  • Autoclavables à 121 °C et congelables à –80 °C
  • Très bonne résistance chimique
Adaptés pour microtubes à centrifuger de 1,5/2,0 ml et tubes à centrifuger coniques de 15/50 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité