VWR®, Microtubes à centrifuger, faible rétention
Fournisseur: VWR Collection
525-1006EA 43.9 EUR InStock
525-1006
VWR®, Microtubes à centrifuger, faible rétention
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP, translucide.
  • Bouchons clipsables étanches
  • Non stériles, non adhérents
  • Marquages gradués
  • Exempts de RNase et de DNase
Pour une utilisation avec l’ADNr et les protéines visqueuses, ces tubes en polypropylène gradués à faible rétention peuvent être utilisés entre –90 et 140 °C.
Ils comportent des bouchons plats et des zones dépolies sur les côtés pour un étiquetage facile. Les bouchons clipsables étanches peuvent être pénétrés par une seringue. Les bouchons faciles à ouvrir ne risquent pas de s’ouvrir pendant l’autoclavage.
Les tubes de 0,5 ml s’adaptent à de nombreux thermocycleurs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité