Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger, photosensibles

Fournisseur: VWR Collection
525-1115EA 233 EUR InStock
525-1115 525-1116 525-1117 525-1118 525-1119 525-1120
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger, photosensibles
Tubes Tubes à centrifuger
Ces tubes à centrifuger étanches sont fabriqués à partir de PP ambré foncé et protègent les échantillons sensibles à la lumière en bloquant les rayons UV.

  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • Blocks 99% of light with wavelength less than 550 nm
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..