Tube de centrifugation Nunc™ Bioreactor
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
332260
525-1611EA 112 EUR InStock
525-1611
Tube de centrifugation Nunc™ Bioreactor
Tubes Tubes de culture
Les tubes à centrifuger Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor sont idéaux pour le criblage, les analyses à haut débit en petit volume.
  • Volumes de culture en suspension pour l'expression des protéines allant de 10 à 25 ml
  • Formats d'emballage pratiques
  • Quatre tailles différentes de ventilation (type cadran) sur le bouchon
  • Tube : polypropylène, bouchon : HDPE
  • Filtre : PTFE, cadran : polystyrène
  • Membrane filtrante en PTFE de 2 μm
  • Convient à la culture en suspension
  • Stérile - SAL 10-⁶, apyrogène et non cytotoxique
  • Durée de conservation : Deux ans
Les tubes de centrifugation Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor sont conçus pour le criblage à haut débit de l'expression des protéines et le développement et l'optimisation des lignées cellulaires en condition de suspension. Le bouchon ventilé réglable à 4 niveaux, doté d'une membrane filtrante de 0,2 μm, permet un échange gazeux contrôlé et une circulation de l'air sans contamination. Bouchon rainuré ergonomique pour une manipulation sans effort et une large zone d'écriture pour faciliter l'identification.
Informations de commande: Fourni sans DNase/RNase avec bouchon en HDPE, filtre en PTFE, cadran en polystyrène et membrane filtrante en PTFE de 0,2 μm.
Conditionnement: 3 par paquet, 90 par caisse.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité