Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Microcentrifuge Tubes, 1,5 ml

Fournisseur: Polycarbin
PC01-03-01
525-1618EA 255 EUR InStock
525-1618
Microcentrifuge Tubes, 1,5 ml
Tubes Tubes à centrifuger
Polycarbin’s centrifuge tubes are made using 20% circular economy, post-consumer recycled content, combining high performance with a significantly reduced carbon footprint.

  • Made with 20% recycled content by weight
  • DNase, RNase and pyrogen free
  • Sterilised by electron beam
  • Non Sterile items are fully autoclavable
  • Temperature range –196 to +100 °C
  • Easy to recycle packaging (cardboard rack)

Polycarbin's low-carbon lab products are made for the sustainability-minded scientist. These centrifuge tubes deliver the quality and performance you expect, while allowing your lab to reduce its dependence on 100% fossil fuel based plastics. By using low-carbon lab products, you support a less-wasteful, low-carbon supply chain.

Certifications: Certified DNase, RNase and Pyrogen free. Manufactured in an ISO 9001 compliant facility.

Conditionnement: Microcentrifuge tubes are sold by the case. Each case contains 10 bags of 500 tubes (5000 tubes total).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité