Accessoires
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3125-0250
525-2300EA 95 EUR InStock
525-2300
Accessoires
Flacons Flacons à centrifuger
En PEBD
  • S'adapte dans les rotors Sorvall GSA aux flacons à centrifuger de 250 ml
  • Facilite le retrait du flacon du rotor après centrifugation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité