Accessoires
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3126-0175
525-2400EA 59 EUR InStock
525-2400
Accessoires
Flacons Flacons à centrifuger
PC, autoclavable.
  • Les flacons coniques 175 ml Nalgene® doivent être utilisés avec cet adaptateur lors de centrifugation
  • S'adapte dans la plupart des rotors et nacelles
  • N'est  pas interchangeable avec d'autres adaptateurs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité