Accessories for centrifuge bottles, PC, with screw cap, NALGENE®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS3124-0010
525-2401EA 88.5 EUR InStock
525-2401
Accessories for centrifuge bottles, PC, with screw cap, NALGENE®
Flacons Flacons à centrifuger
PC, autoclavable.
  • A utiliser dans les rotors standards
Hauteur totale du flacon avec son bouchon et le support: 137,5 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité