Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3123-0250
525-2471EA 117 EUR InStock
525-2471
Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons à centrifuger
En PC, à fond rond, autoclavables avec capuchon à vis en PP
  • Transparents, excellente résistance chimique
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 27 500 × g
  • S'utilisent avec l'adaptateur 525-2401
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité