Portoir pour flacons à centrifuger, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F198560250
525-9111EA 74.3 EUR InStock
525-9111
Portoir pour flacons à centrifuger, Poxygrid®
Portoirs Tube Racks
En acier avec revêtement en époxy, autoclavables.
  • Pour flacons à centrifuger à fond rond ou à fond conique
  • Maintien des flacons coniques assuré par le fond rainuré
Ø max. du flacon utilisé: 60 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité