Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.8%, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP

52517-10ML 52517-50ML 52517-10X1ML
52517-10MLEA 222 EUR InStock
52517-10ML 52517-50ML 52517-10X1ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.8%, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Hexafluoroisopropanol (HFP) is generally used to denature the native state of proteins, and it also stabilizes the a-helical conformation in unfolded peptides and proteins like ß-lactoglobulin and melittin

Suitable for the derivatization of glutamic acid, homovanillic, iso-homovanillic and dihydroxyphenyl acetic acids and Υ-aminobutyric acid.


Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (lit.)
Point de fusion: –96 °C
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da99ea9af42756619fc0e4094bac155adbedf3a&vid=5da99ea9af42756619fc0e4094bac155adbedf3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité