Anti-Phosphotyrosine (PY20) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PY20] Peroxidase
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
525320-100
525320-100EA 762 EUR InStock
525320-100
Anti-Phosphotyrosine (PY20) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PY20] Peroxidase
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphotyrosine (PY20)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité