Organic reference standard, Eupatorin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
52559-10MG
52559-10MGEA 229 EUR InStock
52559-10MG
Organic reference standard, Eupatorin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Eupatorin acts as an anti-proliferative in the cells expressing the CYP1A- family. It induces G2/M block followed by apoptosis in cells expressing the CYP1A- family. It also functions as an anti-inflammatory.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3632d8b442365d0a815c8fc170ae6eb5c46be9eb&vid=3632d8b442365d0a815c8fc170ae6eb5c46be9eb&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité