Support pour ampoule à décanter
Fournisseur: KARTELL
970
527-1999EA 15.8 EUR InStock
527-1999
Support pour ampoule à décanter
Supports de statif
En PP.
Livré avec deux adaptateurs coniques pour la fixation sur tiges de Ø 8 à 14 mm.
Ne peut être utilisé avec des entonnoirs de Ø inférieur à 75 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité