Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexane ≥99.0%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

52767-1L
52767-1LEA 136 EUR InStock
52767-1L
n-Hexane ≥99.0%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
n-Hexane


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 66…69 °C(1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 7.7 %
Assay (GC) Min. 99 %
High-boiling fraction Max. 1 ppm
Refractive index (n 20/D) 1.374 - 1.376
Vapor Density ~3 (vs air)
Vapor Pressure 256 mmHg ( 37.7 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Autoignition Temperature 453 °F

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité