Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

5277.2500EA 186.51 EUR InStock
5277.2500
Ethyle acétate, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Ethyl acetate


Formule: CH₃COOC₂H₅
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.05 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité