Piceatannol, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
527948-1
527948-1EA 82.4 EUR InStock
527948-1
Piceatannol, Calbiochem®
Piceatannol
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221715
Numéro CAS: 10083-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité