Sedimentation cones, Imhoff type
Fournisseur: KARTELL
1055
528-1121EA 64.7 EUR InStock
528-1121
Sedimentation cones, Imhoff type
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Made of Acrylic, with PP screw cap.
  • Permanently moulded graduations
  • Clear
  • Easily drained via screw plug in the base
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité