Acétonitrile, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
5283.2500EA 357.81 EUR InStock
5283.2500
Acétonitrile, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité