PIPPS (1,4-Piperazinedipropanesulphonic acid) ≥97% (par titration sur base substance sèche), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Piperazine-N,N'-bis(3-propanesulphonic acid), Piperazine-1,4-bis(propanesulphonic acid)
528315-100
528315-100EA 656 EUR InStock
528315-100
PIPPS (1,4-Piperazinedipropanesulphonic acid) ≥97% (par titration sur base substance sèche), Calbiochem®
PIPPS (1,4-Piperazinedipropanesulphonic acid)
A non-metal complexing, zwitterionic buffer with mixed-mode dissociation constants of pKa1 = 3.73 and pKa2 = 7.96 (100 mM, 25°C).
PIPPS has no interference at wavelengths longer than 240 nm.
Storage and Shipping Instructions: Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₆S₂
MW: 130,093 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274122
Numéro CAS: 5625-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité