Chloroforme stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Stabilised with ethanol ∼ 1%
5285.2500EA 282.17 EUR InStock
5285.2500
Chloroforme stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Preservative (Ethanol) about 1%
Water (KF) max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité