Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté concentré pour une dilution à 0.005 M dans l'eau grade HPLC pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
52864-6X1AMP-F
52864-6X1AMP-FEA 398 EUR InStock
52864-6X1AMP-F
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté concentré pour une dilution à 0.005 M dans l'eau grade HPLC pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Formule: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149549
Numéro CAS: 207300-91-2
Collapse All
Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
6× 1 ampoule 6 52864-6X1AMP-F
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité