n-Hexatétracontane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52913-250MG
52913-250MGEA 54.1 EUR InStock
52913-250MG
n-Hexatétracontane, Supelco®
n-Hexatétracontane
Formule: H₃C(CH₂)₄₄CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7098-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e069095ec307d309d561475714013b62fca659&vid=3c1ce0cc8258300600af79a7ad33daba7af0186e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité