Acide chlorhydrique 36%, SLSI Selectipur® pour industrie électronique
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Danger
52976033
52976033.EA 1880 EUR InStock
52976033.
Acide chlorhydrique 36%, SLSI Selectipur® pour industrie électronique
Acide chlorhydrique
Produit de BASF
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119484862-27
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité