Appareils de distillation à la vapeur Kjeldahl, K-350 et K-355
Fournisseur: BUCHI
043500
531-0088EA 0 EUR InStock
531-0088
Appareils de distillation à la vapeur Kjeldahl, K-350 et K-355
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Gamme d'unités de distillation compactes pour la détermination de l'azote et des protéines à l'aide des méthodes classiques telles que Kjeldahl, TKN (azote total kjeldahl et Devarda). Les unités s'utilisent dans les laboratoires d'analyse de différents secteurs industriels tels que l'agro-alimentaire, l'agriculture, l'environnement, les industries chimiques et pharmaceutiques.
  • Générateur de vapeur compact avec contrôle de l'eau de refroidissement
  • Boîtier en plastique résistant aux acides et aux alcalis
  • Tous les composants internes et externes sont accessibles à l'avant de l'unité
  • Dosage des alcalis
  • Protection de l'opérateur : porte de protection avec capteur, détecteur de tube à essais
  • Régulation électronique du débit de vapeur 30 - 100% (uniquement pour K-355)
K-350: Unité de distillation manuelle simple, moderne et rentable pour des taux de récupération élevés.
K-355: Version plus avancée de l'appareil K-350 avec dosage de l'acide via une pompe résistante aux acides. Régulation électronique du débit de vapeur pour des méthodes de distillation plus variées où le débit de vapeur nécessaire peut être réduit. Contrôle de l'interface plus pratique.
This is a modern, cost efficient, basic, manual distillation unit for high recovery rates.
Information de livraison: Fournies avec un générateur de vapeur, une paire de pinces en verre, un tube à essais, des tuyaux, 2 réservoirs de 10 litres (3 réservoirs de 10 litres pour K-355), une protection anti-éclaboussures en verre et un câble secteur.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité