Système d'évaporation RapidVap® N₂
Fournisseur: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 23630 EUR InStock
531-0173 531-1077
Système d'évaporation RapidVap® N₂
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Système d'évaporation automatique efficace pouvant être utilisé avec une large gamme de produits chimiques agressifs. Dans les systèmes RapidVap N₂, un courant d'azote ou de gaz sec est dirigé vers le bas sur la surface de l'échantillon. Le courant d'azote réduit la pression partielle directement sur le liquide afin d'accélérer l'évaporation et de faciliter l'élimination du solvant au fur et à mesure de son évaporation. Il est possible de programmer l'azote pour 2, 4, 6 ou l'ensemble des 8 emplacements de tubes. Un mouvement tourbillonnaire et une chaleur sèche peuvent également êtreMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité