Vacuum concentrators, refrigerated, CentriVap®
Fournisseur: LABCONCO
7310030 7310031 7310035 7310036 7310032 7310034
531-0189EA 13030 EUR InStock
531-0189 531-0190 LBCP7310035 531-0998 531-1030 LBCP7310034
Vacuum concentrators, refrigerated, CentriVap®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins, using centrifugal force, vacuum and controlled temperature. The concentrator combines a refrigeration system that cools to −4 °C with a heater that warms to 100 °C to achieve the user's desired set point temperatures. With an epoxy-coated aluminum chamber.
Vacuum pumps provide a reliable vacuum source for the concentrators.
CentriVap Rotors hold tubes at an angle to maximize the surface area and are easily interchangeable. Glassware isMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité