Les ensembles de verrerie comprennent des ballons d'évaporation et des ballons récepteurs de 1000 ml. Le solvant distillé peut être envoyé en continu par le tube d'admission en PTFE. Des versions avec revêtement en plastique sont disponibles pour une protection supplémentaire de l'utilisateur.
D'autres options comprennent un écran pour bain chauffant permettant une protection optimale contre les éclaboussures de liquide chaud ; un couvercle de protection indispensable lorsqu'il n'est pas possible de travailler sous hotte d'extraction (protège l'utilisateur contre les éclaboussures de liquide chaud et en cas de rupture du flacon de l'évaporateur - de la verrerie avec revêtement doit également être utilisée).
* Avec revêtement plastique transparent.