Accessoires pour évaporateurs rotatifs
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 259 EUR InStock
531-0844 531-0843 531-1068
Accessoires pour évaporateurs rotatifs
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Sonde température de vapeur: Pour les modèles Advantage et Precision uniquement
- Affichage de la température de vapeur.
Capteur de vide AUTOaccurate: Pour les versions Precision avec verreries G3 et G6, ce capteur permet la régulation automatique du vide, pour la distillation automatique de solvants et mélanges de solvants.
Accessoire de vide, valve de vide: Nécessaire pour tous les Hei-VAP avec pompes à vide contrôlées par valve.
- Positionnement externe facilitant l'entretien
- Peut se combiner avec un flacon de Woulff pour une unité (option)
Flacon de Woulff: RécupérationMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité