Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Fournisseur: IKA
20004631
531-1342EA 777 EUR InStock
531-1342
Magnetic stirrer, KMO 3 basic, IKA
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Compact magnetic stirrer with high quality, fast-response display and hardened glass work surface with a brilliant, clear white central area to easily view colour changes.
  • Torque display
  • Right and left rotation
  • Illuminated, flat stirring plate
  • Key lock button
  • Integrated USB interface (control via labworldsoft and use of Firmware Update Tool)
  • Recessed thread to accommodate support rod
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité