Évaporateur rotatif, RV 10 auto pro V-C Complet
Fournisseur: IKA
10007353
531-1453EA 13447 EUR InStock
531-1453
Évaporateur rotatif, RV 10 auto pro V-C Complet
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator set-up. In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, the package includes the four litres HB digital heating bath, the VACSTAR digital vacuum pump and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • Reversible rotation direction
  • Motor lift
Le RV 10 auto est le fleuron de la gamme d'évaporateurs rotatifs IKA. Entre autres caractéristiques, il dispose d'un fonctionnement innovant et intuitif via un écran graphique couleur TFT lumineux, un contrôleur de vide intégré, uneMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité