Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets
Fournisseur: IKA
10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 2925 EUR InStock
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Viscosimètres rotatifs, série ROTAVISC HELI complets
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
La gamme ROTAVISC HELI détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent différentes plages de viscosité.
  • Grand écran TFT pour une orientation intuitive dans les menus
  • Niveau à bulle numérique pour la configuration correcte des conditions de démarrage
  • La fonction de rampe simplifie les tâches répétitives
  • Exactitude de mesure très élevée
  • Ajustement de vitesse en continu
  • Fonction timer et graphique
  • L'HELISTAND assure le déplacement vertical du viscosimètre et sa rotation lente et uniforme, de haut en bas dans l'échantillon
L'exactitude du niveau de mesure du viscosimètre rotatif ROTAVISC HELI pour les fluides newtoniens ou non newtoniens est de ±1% de la plage de mesure. La reproductibilité est de ±0,2%.
Certifications: Classe de protection IP 40 selon DIN EN 60529.
Information de livraison: Les kits complets ROTAVISC HELI incluent : SP 1 - 4 (lo-vi)/SP 7 - 12 (me-vi, hi-vi I, hi-vi II), support de protection, capteur de température, connecteur rapide, connecteur à crochet et socle HELISTAND avec kit de tiges en T.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité