L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Évaporateurs rotatifs, Laborota 20 control
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 EUR InStock
531-3411 531-3415
Évaporateurs rotatifs, Laborota 20 control
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Évaporateurs à grande échelle jusqu'à 20 L.
  • Affichages numériques distincts et lumineux pour tous les paramètres de distillation
  • Rampes programmables individuellement
  • Système de support breveté des ballons permettant un fonctionnement individuel
Caractéristiques :
Contrôleur intégré de température et de vide
Système de remplissage automatique du bain en eau afin d'éliminer les problèmes liés à un fonctionnement à sec
Protection brevetée des cassettes du récepteur contre les bris de verrerie, faisant également office de support de ballonsMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité